Documentos clave
MAB3574
Sigma-Aldrich
Anti-Vinculin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, VIIF9 (7F9)
Sinónimos:
Anti-CMD1W, Anti-CMH15, Anti-HEL114, Anti-MV, Anti-MVCL
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clone:
VIIF9 (7F9), monoclonal
application:
ICC
IHC
IP
WB
species reactivity:
mouse, human, pig, rabbit, monkey, bovine
technique(s):
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
89
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Anticuerpo anti-vinculina, clon VIIF9 (7F9), clone VIIF9 (7F9), Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
VIIF9 (7F9), monoclonal
species reactivity
mouse, human, pig, rabbit, monkey, bovine
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VCL(7414)
Specificity
Vinculina. Su ubicación celular es intracelular, asociada con el citoesqueleto.
Immunogen
Extracto de músculo liso crudo de útero adulto humano sano.
Application
Categoría de investigación
Comunicación celular
El anticuerpo anti-vinculina, clon VIIF9 (7F9), es un anticuerpo contra la vinculina para utilizar en IP, WB, IC e IH.
Inmunotransferencia Western. 1:1000; banda de ~117 kDa. El tampón de bloqueo sugerido es TBS-Tween con BSA al 2 %. El tampón de dilución sugerido es TBS-Tween con azida sódica al 0,05 %. El porcentaje de gel preferido es del 10 % y/o en gradiente 4-20 % (o similar).
Inmunohistoquímica en cortes de tejido congelados e incluidos en parafina. La fijación recomendada para los cortes de tejido congelados es acetona fija durante 6 minutos a temperatura ambiente. Para cortes de tejido incluidos en parafina y fijados en formol: microondas en tampón citrato 0,01 M (pH 6,0) durante 8-10 minutos (tenga en cuenta que todos los microondas difieren y puede que sea necesario realizar ajustes). Si es necesario, siga con la digestión enzimática (pronasa al 0,01 % durante 10 minutos). El agente bloqueante sugerido es el suero bovino fetal. El anticuerpo también se ha utilizado con éxito en tejido fijado con metil-Carnoy.
Inmunocitoquímica (véanse las notas de aplicación a continuación).
Inmunoprecipitación. El tampón de extracción recomendado es Tris-HCl 20 mM, pH 7,4, NaCl 150 mM, Triton X-100 al 1 %, SDS al 0,1 %, ácido desoxicólico-NaCl al 0,5 % y PMSF 0,5 mM. El volumen de reacción final es de 1 ml y el agente de captura recomendado es anti-IgG de ratón conjugado con agarosa. Tenga en cuenta que la isoforma específica del músculo, la meta-vinculina (PM 150  kDa) coprecipitará.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
NOTAS DE APLICACIÓN PARA MAB3574
INMUNOCITOQUÍMICA
Para células cultivadas, utilice el método siguiente: 1) lave las células dos veces con el tampón A (Pipes 100 mM (para disolverlo, valore con KOH), MgCl2 0,5 mM, EDTA 0,1 mM, EGTA 0,01M (para disolver, valore con KOH), pH 6,9); 2) fije 15 min a RT (formol al 3,7 %, Triton X-100 al 0,2 %, glicerol 2 M, preparado en tampón A); 3) lave 3 veces con tampón A; 4) continúe con la incubación con Ac primarios, etc.
Subcategoría de investigación
Comunicación citoesquelética
Quality
Analizado.
Physical form
Líquido en tampón fosfato 0,02 M con NaCl 0,25 M y azida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Mantener entre 2 y 8°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
CONTROL POSITIVO:
La vinculina está presente en todos los tipos de células.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Actin filaments at the leading edge of cancer cells are characterized by a high mobile fraction and turnover regulation by profilin I.
Lorente, G; Syriani, E; Morales, M
Testing null
Andreu Blanquer et al.
PloS one, 11(5), e0156644-e0156644 (2016-06-01)
The use of biocompatible materials, including bulk metallic glasses (BMGs), for tissue regeneration and transplantation is increasing. The good mechanical and corrosion properties of Ti40Zr10Cu38Pd12 BMG and its previously described biocompatibility makes it a potential candidate for medical applications. However
Ting Zhang et al.
Development (Cambridge, England), 141(22), 4332-4342 (2014-11-06)
Recently, emerging evidence has shown that Stat3 controls tumor cell migration and invasion. However, the molecular mechanisms by which Stat3 controls the cell movement remain largely unknown. Embryonic gastrula progenitors display coordinated and orientated migration, called collective cell migration. Collective
Kevin E Sloan et al.
Cancer research, 65(23), 10930-10937 (2005-12-03)
We recently identified the immunoglobulin-CAM CD155/PVR (the poliovirus receptor) as a regulator of cancer invasiveness and glioma migration, but the mechanism through which CD155/PVR controls these processes is unknown. Here, we show that expression of CD155/PVR in rat glioma cells
Katrin Blumbach et al.
Journal of cell science, 123(Pt 22), 3872-3883 (2010-10-29)
Wound healing crucially relies on the mechanical activity of fibroblasts responding to TGFβ1 and to forces transmitted across focal adhesions. Integrin-linked kinase (ILK) is a central adapter recruited to integrin β1 tails in focal adhesions mediating the communication between cells