Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
MAB1281
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-nuclear, clon 235-1
clone 235-1, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
HuNu
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
235-1, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
input
sample type neural stem cell(s)
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Las técnicas de reposición celular, como los tratamientos con células madre o células fetales, son muy prometedoras para muchas enfermedades. El injerto interespecífico entre células o tejidos humanos y animales requiere la identificación y la localización del material donante en el entorno del huésped. Los anticuerpos anti-nucleares son marcadores citológicos e histológicos útiles para identificar células humanas en modelos de xenoinjerto.
Specificity
El anticuerpo monoclonal frente a los núcleos humanos reacciona de manera específica con las células humanas. No muestra reactividad contra ratón, rata ni pollo en inmunohistoquímica. No se ha ensayado la reactividad en otras especies animales ni de mamífero.
Tiñe los núcleos de todos los tipos de células humanas aportando un patrón de tinción nuclear difuso. Los cromosomas se tiñen negativamente en las células en metafase. También tiñe los núcleos de primates (Sanchez-Pernaute, 2005). El anticuerpo no reacciona con núcleos de ratón ni de rata.
Application
El anticuerpo anti-nuclear, clon 235-1, se ha utilizado en: inmunohistoquímica (1:200); inmunomarcaje para núcleos humanos (HuNu) (1:300); análisis histológico e inmunofluorescente de las glándulas submandibulares
Physical form
Presentación: Purificado
Proteína A purificada
Sobrenadante del hibridoma Líquido en el PBS. No contiene conservantes.
Storage and Stability
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, centrifugue el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Todos los tipos de células humanas
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Human stem cell delivery for treatment of large segmental bone defects.
Dupont, KM; Sharma, K; Stevens, HY; Boerckel, JD; Garcia, AJ; Guldberg, RE
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Yuelin Zhang et al.
Cell transplantation, 21(10), 2225-2239 (2012-07-11)
Although transplantation of adult bone marrow mesenchymal stem cells (BM-MSCs) holds promise in the treatment for pulmonary arterial hypertension (PAH), the poor survival and differentiation potential of adult BM-MSCs have limited their therapeutic efficiency. Here, we compared the therapeutic efficacy
Jun Lei et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 212(5), 639-639 (2015-01-04)
Using a mouse model of intrauterine inflammation, we have demonstrated that exposure to inflammation induces preterm birth and perinatal brain injury. Mesenchymal stem cells (MSCs) have been shown to exhibit immunomodulatory effects in many inflammatory conditions. We hypothesized that treatment
E Josue Ruiz et al.
Nature communications, 5, 3175-3175 (2014-01-17)
The signals that regulate stem cell self-renewal and differentiation in the lung remain elusive. Lung stem cells undergo self-renewal or lineage commitment to replenish tissue, depending on cross-talk with their environment. This environment, also known as the niche, includes mesenchymal
Ji Hyun Kim et al.
Scientific reports, 6, 38754-38754 (2016-12-08)
Reconstructing functional volumetric tissue in vivo following implantation remains a critical challenge facing cell-based approaches. Several pre-vascularization approaches have been developed to increase cell viability following implantation. Structural and functional restoration was achieved in a preclinical rodent tissue defect; however
Artículos
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Ver todo
Protocolos
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.