MAB1281A4
Anti-Nuclei Antibody, clone 235-1, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 235-1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinónimos:
HuNu
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
235-1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Stem Cell Research
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Developmental Neuroscience
Mesenchymal Stem Cells
Neurodegenerative Diseases
Calidad
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human foreskin fibroblasts (SCC058)
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable