Documentos
MAB4383
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-núcleos, clon 3E1.3
clone 3E1.3, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anti-Nuclei, Clone 3E1.3 Anti-Nuclei, Nuclei Detection Antibody
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3E1.3, monoclonal
species reactivity
human
should not react with
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Tiñe los núcleos de todos los tipos de células humanas aportando un patrón de tinción nuclear difuso. Los cromosomas se tiñen negativamente en las células en metafase.
Immunogen
Núcleos humanos recombinantes purificados
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
El anticuerpo anti-núcleos, clon 3E1.3, detecta el nivel de núcleos y se ha publicado y validado para utilizar en FC, IC e IH.
Subcategoría investigación
Células madre neuronales
Physical form
Líquido en PBS con azida sódica al 0/1 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Mantener refrigerado a 2-8°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 12 meses.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Weizhe Li et al.
Disease models & mechanisms, 10(12), 1489-1502 (2017-11-01)
Studies of innate glial cell responses for progressive human immunodeficiency virus type one (HIV-1) infection are limited by a dearth of human disease-relevant small-animal models. To overcome this obstacle, newborn NOD/SCID/IL2Rγc-/- (NSG) mice were reconstituted with a humanized brain and
Jyoti Kode et al.
The Indian journal of medical research, 139(4), 585-597 (2014-06-14)
In current era of limb-salvage therapy, pasteurization of bone sarcomas is receiving growing attention as a potential extracorporeal treatment and cost-effective alternative to allografts and radiation before surgical reimplantation. Detailed in vitro and in vivo pre-clinical study to evaluate efficacy
Virginie Lamour et al.
International journal of cancer, 137(5), 1047-1057 (2015-01-27)
Osteopontin (OPN) is a secreted protein involved in most aspects of tumor progression and metastasis development. Elevated OPN expression has been reported in multiple types of cancer including glioblastoma (GBM), the highest grade and most aggressive brain tumor. GBMs contain
Ruslan L Nuryyev et al.
Cell transplantation, 26(11), 1811-1821 (2018-01-18)
The use of regenerative medicine to treat nervous system disorders like ataxia has been proposed to either replace or support degenerating neurons. In this study, we assessed the ability of human neural progenitor cells (hNPCs) to repair and restore the
Qian Li et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(9), 2375-2387 (2014-05-03)
Glioblastoma is the most common adult primary malignant intracranial cancer. It is associated with poor outcomes because of its invasiveness and resistance to multimodal therapies. Human adipose-derived mesenchymal stem cells (hAMSC) are a potential treatment because of their tumor tropism