M00PMCB24
Caldo m-ColiBlue24
ready-to-use, ampule of 2 mL, suitable for microbiology, for Escherichia spp., for coliforms
Sinónimos:
Caldo EC, caldo para coliformes
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
Quality Level
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
packaging
ampule of 2 mL
pack of 50 tests
color
blue
input
sample type sport drink
sample type cider
sample type beer
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type wine
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type soft drink
pH
7.0±0.2 (25.0 °C)
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
microbiology
compatibility
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia spp.
coliforms
Categorías relacionadas
General description
Application
Features and Benefits
- Los medios líquidos en ampollas listos para usar resuelven numerosos problemas en los laboratorios de microbiología donde el tiempo, el equipo y el personal entrenado suelen escasear.
- Están disponibles en prácticas ampollas de plástico de un solo uso de 2 ml, lo que elimina la manipulación de las ampollas de vidrio y evita los residuos y desperdicios asociados con los medios envasados a granel.
Specifications
Analysis Note
E. cloacae (ATCC 23355)
E. coli (ATCC 25922)
K. pneumoniae (ATCC 13883)
P. aeruginosa (ATCC 27853)
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c