Documentos clave
MHA000P2E
Millipore
Caldo m-Endo para coliformes totales
capacity 2 mL, ready-to-use, suitable for microbiology, for coliforms
Sinónimos:
Medio MF Endo, caldo m-Coliformes
About This Item
Código UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
esterilidad
sterile
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
12 mo.
Características
ready-to-use
envase
pack of 50 tests
capacidad
2 mL
filling volume
2 mL
color
pink to light purple, with slight precipitate
entrada
sample type wine
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type beer
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
aplicaciones
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
microbiology
compatibilidad
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
for use with MF-method
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Escherichia spp.
coliforms
Descripción general
El caldo m-Endo para coliformes totales es un medio selectivo y diferencial utilizado para estimar las bacterias coliformes en muestras de agua mediante la técnica de filtración a través de membrana. El medio permite diferenciar entre fermentadores y no fermentadores de la lactosa. El uso de sulfito de sodio y fucsina básica en lugar de sales biliares inhibe el crecimiento de las bacterias grampositivas. Las bacterias fermentadoras de la lactosa producen acetaldehído, que reacciona con el sulfito de sodio y la fucsina para formar colonias rojas. La rápida fermentación de la lactosa por parte de los organismos produce aldehídos, lo que induce la aparición de un brillo metálico. Los no fermentadores de la lactosa forman colonias incoloras.
Aplicación
El caldo para coliformes totales M-Endo es adecuado para la detección total de coliformes en muestras de agua. El medio permite diferenciar entre fermentadores y no fermentadores de la lactosa.
Características y beneficios
  • Los medios líquidos en ampollas listos para usar resuelven numerosos problemas en los laboratorios de microbiología donde el tiempo, el equipo y el personal entrenado suelen escasear.
  • Están disponibles en prácticas ampollas de plástico de un solo uso de 2 ml, lo que elimina la manipulación de las ampollas de vidrio y evita los residuos y desperdicios asociados con los medios envasados a granel.
Especificaciones
Métodos normalizados para el examen del agua y las aguas residuales
Temperatura de incubación: 35 °C ± 0,5
Tiempo de incubación: 24 horas ± 2
Nota de análisis
Las colonias de coliformes son de color rojo oscuro con un brillo verde metálico distintivo
Microorganismos de control de calidad
E. coli (ATCC 25922)
Cultivo mixto (E. coli, P. aeruginosa y P. vulgaris)
Microorganismos específicos: Coliformes totales
Información legal
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Manafi M
Handbook of Culture Media for Food and Water Microbiology, 50(2), 233-233 (2011)
Improved membrane filter medium for the detection of coliform organisms
J. Amer. Water Works Assoc., 50(2), 193-196 (1958)