Documentos
IPVH07850
Millipore
Immobilon® -P PVDF Membrane
50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane
Sinónimos:
Western blotting membrane, blotting membrane, mini blots, transfer membrane
About This Item
UNSPSC Code:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
product name
Membrana de PVDF Immobilon®-P, 50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
material
PVDF membrane
plain filter
white filter
Quality Level
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
filter L × W
7 cm × 8.4 cm
pore size
0.45 μm pore size
capacity
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibility
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
detection method
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
La membrana de transferencia Immobilon®-P es una membrana microporosa de fluoruro de polivinilideno(PVDF) con un tamaño nominal de poro de 0,45 micras (μm). Se recomienda para inmunoelectrotransferencia (western blot), especialmente para proteínas mayores de 20 kDa. La membrana de transferencia Immobilon®-P puede adsorber una amplia gama de pesos moleculares de proteínas. Se utiliza para la transferencia de proteínas desde una variedad de matrices de gel. En comparación con una membrana de nitrocelulosa, la membrana de PVDF Immobilon-P tiene un cociente señal-ruido más elevado para aumentar las sensibilidades, mejorar las características de manejo y las capacidades de tinción e incrementar la resistencia a los disolventes.
Mecanismos primarios de adsorción: electrostáticos; hidrófobos
Código del filtro: IPVH
Application
La membrana de PVDF Immobilon®-P se ha utilizado en inmunoelectrotransferencia.
Features and Benefits
La membrana Immobilon®-P tiene:
  • una excelente retención de proteínas
  • una gran fuerza física
  • una amplia compatibilidad química
  • es ideal para una variedad de aplicaciones de tinción y reanálisis en métodos de inmunodetección.
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Paola Maycotte et al.
Autophagy, 8(2), 200-212 (2012-01-19)
Chloroquine (CQ) is a 4-aminoquinoline drug used for the treatment of diverse diseases. It inhibits lysosomal acidification and therefore prevents autophagy by blocking autophagosome fusion and degradation. In cancer treatment, CQ is often used in combination with chemotherapeutic drugs and
Rong Kang et al.
American journal of otolaryngology, 33(6), 678-684 (2012-07-10)
The purposes of this study were to determine whether autophagy was involved in cisplatin (CDDP) resistance and to investigate the role of the autophagy in the regulation of chemosensitivity to CDDP in laryngeal cancer Hep-2 cells. A WST-1 assay was
Sheikh F Ahmad et al.
Neurotoxicology, 77, 1-11 (2019-12-08)
Autism spectrum disorder (ASD) comprises a broad range of neurodevelopmental disorders that are associated with deficits in social interaction and communication. The tyrosine kinase inhibitor tyrphostin AG126 represents a promising therapeutic agent for several neuroinflammatory disorders. There are currently no
Kentaro Togashi et al.
Journal of the neurological sciences, 413, 116802-116802 (2020-04-04)
Parkinson's disease (PD) is characterized by progressive degeneration of dopaminergic neurons in the substantia nigra pars compacta (SNc). Levodopa (L-Dopa), the current main treatment for PD, reduces PD symptoms by partially replacing dopamine, but it does not slow neurodegeneration. Recent
Protocolos
Resumen de la química del gel de poliacrilamida e instrucciones detalladas para preparar a mano geles de poliacrilamida con los kits de moldeo del gel bis-Tris TurboMix mPAGE®
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.