03010040001
Roche
PVDF Western Blotting Membranes
roll W × L 30 cm × 3.00 m, roll of 1, pore size 0.2 μm
Sinónimos:
western blotting membranes, pvdf
About This Item
Productos recomendados
material
white PVDF membrane (hydrophobic)
Quality Level
packaging
roll of 1
manufacturer/tradename
Roche
roll W × L
30 cm × 3.00 m
pore size
0.2 μm pore size
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Adsorption: Goat IgG: 294μg/cm2; BSA: 131μg/cm2; insulin: 85μg/cm2
Application
Quality
Other Notes
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.