HX0302
Hexane, mixture of isomers
≥95% (n-hexane basis), ≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
Sinónimos:
n-Hexano
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hexano, Meets ACS Specifications GR ACS
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
~3 (vs air)
presión de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥95% (n-hexane basis)
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
453 °F
lim. expl.
7.7 %
dilution
(for analytical testing)
impurezas
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤5 ppm Benzene (C6H6)
residuo de evap.
≤0.001%
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.375 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -22 °C
solubilidad
0.0095 g/L
densidad
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Envase
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de análisis
Assay (total hexane isomers + methylcyclopentane): 98.5% min
Benzene (C6H6): 5ppm max
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Sulfur compounds (as S): 0.005% max
Thiophene: To pass test
Water-soluble titrable acid: 0.0003meq/g max
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C - closed cup