Documentos clave
1.04394
Supelco
n-Hexane
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
160 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
Prepsolv
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
240 °C
potencia
25000 mg/kg LD50, oral (rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
lim. expl.
1.0-8.1 % (v/v)
impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
residuo de evap.
≤5.0 mg/L
transmitancia
220 nm, ≥50%
250 nm, ≥98%
Viscosidad cinemática
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
temperatura de transición
flash point -22 °C
solubilidad
0.0095 g/L
densidad
0.66 g/cm3 at 20 °C
Descripción general
PrepSolv solvents are tailored to the requirements of preparative HPLC to facilitate scale-up from analytical to preparative separations. With their extremely low evaporation residue (< 1 mg/l) and low water content, they ensure optimal protection for columns.
Aplicación
for preparative chromatography Prepsolv
Almacenamiento y estabilidad
Store at +5°C to +30°C.
Nota de análisis
Purity (GC):≥ 95.0 %
Identity (IR):conforms
Evaporation residue:≤ 5.0 mg/l
Water:≤ 0.01 %
Acidity:≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity:≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 220 nm):≥ 50 %
Transmission (from 250 nm):≥ 98 %
Información legal
PREPSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C