Documentos clave
HCYTA-60K-PX38
Millipore
MILLIPLEX®, Panel A de citocinas/quimiocinas/factor de crecimiento humanos Panel A 38 plexado de microesferas magnéticas premezcladas - Ensayo múltiple para inmunología
Sinónimos:
Human cytokine multiplex kit, Luminex® human cytokine immunoassay, Millipore human cytokine panel
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
reactividad de especies
human
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Milliplex®
técnicas
multiplexing: suitable
método de detección
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Las citocinas son polipéptidos inmunomoduladores que desempeñan un papel clave en las respuestas inmunitarias tanto adaptativas como innatas. “Citocina” es un término general utilizado para un grupo diverso de proteínas y péptidos solubles que actúan como reguladores en condiciones normales y patológicas para modular las actividades funcionales de células y tejidos. Estas proteínas también intervienen en las interacciones directas entre las células y regulan los procesos que tienen lugar en el entorno extracelular. Las citocinas difieren de las hormonas en que actúan en un espectro más amplio de células diana. El grupo de proteínas citocinas consta de linfocinas, interferones, factores estimulantes de colonias y quimiocinas. Los factores de crecimiento intervienen en la estimulación de la supervivencia, la proliferación y la diferenciación de células específicas, con efectos sobre la angiogénesis, la vasculogénesis, la migración celular, la apoptosis, la cicatrización de heridas y la embriogénesis.La investigación sobre citocinas, quimiocinas y factores de crecimiento representa un papel importante en la consecución de una comprensión más profunda del sistema inmunitario y su respuesta multifacética a la mayoría de los antígenos, en especial aquellas respuestas que conforman el proceso inflamatorio, y estados mórbidos como las enfermedades infecciosas, la artrosis, las enfermedades respiratorias, el síndrome del intestino irritable (IBD), la septicemia y las reacciones alérgicas, así como enfermedades neurológicas, metabólicas y cardiovasculares e incluso el cáncer. MILLIPLEX® ofrece la selección más amplia de analitos en una amplia gama de estados mórbidos y especies. Una vez identificados los analitos de interés, puede confiar en la calidad que incorporamos en cada kit para obtener resultados fiables. Además de las características del ensayo enumeradas en el protocolo, otros criterios de rendimiento evaluados durante el proceso de verificación son: reactividad cruzada, linealidad de dilución, estabilidad del kit y comportamiento de la muestra (por ejemplo, detectabilidad y estabilidad). Cada panel y kit MILLIPLEX® consta de:Controles de calidad (QC) para calificar el rendimiento del ensayoComparación de lotes patrón (calibrador) y de control de calidad con un lote de referencia para garantizar la uniformidad entre lotesMatriz sérica optimizada para imitar el entorno de analitos nativos en muestras de suero y plasmaCócteles de detección de anticuerpos diseñados para producir perfiles de analitos uniformes en el panelAdemás, cada panel y kit cumple estrictos criterios de fabricación para garantizar la reproducibilidad entre lotes. Por tanto, el panel A de citocina/quimiocina/factor de crecimiento humanos MILLIPLEX® le permite centrarse en el potencial terapéutico de las citocinas y la modulación de la expresión de las mismas. Junto con la plataforma Luminex® xMAP en un formato de microesferas magnéticas, obtendrá la ventaja de una velocidad y una sensibilidad ideales, lo que permite la detección cuantitativa múltiple simultánea de docenas de analitos, lo que a su vez puede mejorar de manera considerable la productividad.
Aplicación
El panel múltiple basado en microesferas panel A de citocina/quimiocina/factor de crecimiento humanos, que utiliza la tecnología Luminex® xMAP, permite el análisis simultáneo de 38 biomarcadores múltiples citocinas, quimiocinas y factores de crecimiento en muestras de suero, plasma y cultivos celulares humanos.Se trata de un ensayo que incubación durante la noche o durante dos horas.Este ensayo requiere 25 μl de plasma o suero limpio (dilución 1:100 para RANTES) o 25 μl de sobrenadante de cultivo celular por pocillo.Este kit puede utilizarse para el análisis de un conjunto seleccionado de 38 analitos del Panel A de citocina/quimiocina/factor de crecimiento humano en lisado de células o tejidos humanos y muestras de sobrenadante de cultivo, así como muestras de suero o plasma.La quimiocina CL5 (RANTES) no puede combinarse con otras citocinas en este panel debido a la dilución 1:100 requerida de las muestras de plasma/suero.Este panel premezclado incluye una microesfera de RANTES, por lo que debe planificar sus muestras en consecuencia.Analitos disponibles:EGF;Eotaxin;G-CSF;GM-CSF;IFNα2;IFNγ;IL-1α;IL-1β;IL-1ra;IL-2;IL-3;IL-4;IL-5;IL-6;IL-7;IL-8;IL-10;IL-12 (p40);IL-12 (p70);IL-13;IL-15;IL-17A;IL-17E/IL-25;IL-17F;IL-18;IL-22;IP-10;MCP-1;M-CSF;MIG;MIP-1α;MIP-1β;PDGF-AA;PDGF-AB/BB;RANTES;TNFα;TNFβ;VEGF-A
Características y beneficios
Configuración: Premezclado
Envase
Placa de 96 pocillos
Almacenamiento y estabilidad
El almacenamiento recomendado para los componentes del kit es de 2 a 8°C.
Información legal
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Visite la Librería de documentos
Gerrit M Grosse et al.
Thrombosis and haemostasis (2021-07-06)
Mechanical thrombectomy (MT) is a highly efficient treatment in patients with acute ischemic stroke due to large vessel occlusion (LVO). However, in a relevant proportion of LVO, no sufficient recanalization can be achieved. The composition of cerebral thrombi is highly
Zhaohong Li et al.
Frontiers in immunology, 13, 893929-893929 (2022-05-21)
To examine the levels of 1-palmitoyl-2-(5-oxovaleroyl)-sn-glycero phosphatidylcholine (POVPC) and 1-palmitoyl-2-glutaroyl-sn-glycero-phosphatidylcholine (PGPC) (the oxidized phosphatidylcholines) in HDL during the course of sepsis and to evaluate their prognostic value. This prospective cohort pilot study enrolled 25 septic patients and 10 healthy subjects
Nicole de Buhr et al.
Frontiers in immunology, 13, 879157-879157 (2022-05-28)
During the COVID-19 pandemic, vaccination is the most important countermeasure. Pharmacovigilance concerns however emerged with very rare, but potentially disastrous thrombotic complications following vaccination with ChAdOx1. Platelet factor-4 antibody mediated vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) was described as an underlying
Contenido relacionado
See how MILLIPLEX® multiplex cytokine panels can be used in alternate sample types such as human tears, urine, milk, saliva, and CSF with an example of characterizing neuroinflammation across healthy, MCI, and AD CSF samples.
See how a MILLIPLEX® multiplex cytokine assay demonstrated superior lot-to-lot consistency of cytokine measurement in human serum and plasma samples when compared to other Luminex® technology-based multiplex assays.
The newer xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation contains 3 modes of microbial action to eliminate potential environmental microbial resistance. See how the preparations compare in this performance comparison of the previous xMAP® Sheath Fluid to the new xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation in MILLIPLEX® multiplex assays.
Cytokine multiplex assays allow researchers to easily investigate the immune system. The MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Multiplex Panels A and B are multiplex assays for cytokine detection that each offer a unique combination of 48 analytes that can be simultaneously analyzed in a small sample volume.
Ver todo