40-012
Sistema Luminex 200™
The Luminex 200 system is a compact analyzer that performs up to 100 immunoassays simultaneously using a single drop of fluid, therefore requiring very small samples when compared with other testing technologies.
Sinónimos:
Luminex Multiplexing Platform, Luminex xmap Instrument, Millipore Multiplexing Instrument
About This Item
Código UNSPSC:
41116133
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Milliplex®
técnicas
multiplexing: suitable
método de detección
fluorometric
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El sistema Luminex 200, un analizador compacto, puede realizar hasta 100 inmunoanálisis utilizando una sola gota de líquido simultáneamente. Este sistema emplea una versión 3.1 "Xponent" del sistema operativo de tecnología xMAP®. El sistema Luminex 200, utilizado con los paneles de multianalito basados en microesferas magnéticas MILLIPLEX® map, el software de análisis MILLIPLEX® 5.1 y el soporte técnico, ofrece una solución amplia de rango medio a alto para una cuantificación rápida y precisa de biomarcadores.
Aplicación
El sistema Luminex 200 es adecuado para multiplexación.
Características y beneficios
- Flexible para ejecutar ensayos de microesferas magnéticas y no magnéticas
- Hasta 100 analitos por pocillo de una placa de 96 pocillos en tan solo 25 μl de la muestra
- Fácil de usar
- Escalable debido a la adición de un lector de código de barras
Ligadura / enlace
Sustituye a: 40-01
Información legal
Luminex 200 is a trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.