HCYTB-60K-PX48
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 48-Plex Premix
Sinónimos:
MILLIPLEX HumanCytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B Premixed 48 Plex Kit
About This Item
Productos recomendados
uso
kit sufficient for 96 wells
Nivel de calidad
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Milliplex®
Parámetros
25 μL sample volume (per well)
técnicas
multiplexing: suitable
método de detección
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Research sub-category:
- Inflammation & Autoimmune Mechanisms
- Inflammation
Especificidad
Aplicación
Características y beneficios
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Contenido relacionado
Cytokine multiplex assays allow researchers to easily investigate the immune system. The MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Multiplex Panels A and B are multiplex assays for cytokine detection that each offer a unique combination of 48 analytes that can be simultaneously analyzed in a small sample volume.
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panels A and B offer customizable options for analyzing nearly 100 cytokines.