Documentos clave
Z740643
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials desiccator
I.D. × H 150 mm × 250 mm, with perforated porcelain plate
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 424,00
US$ 424,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 424,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
US$ 424,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
D.I. × Al
150 mm × 250 mm
Descripción general
Heavy-wall, molded, neutral glass, desiccators with ground flange top and lid. Lid has knob top to assist in removing lid. Complete with perforated, bottom, porcelain plate. No direct heat or flame can be used.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)