CX1054
Cloroformo
OmniSolv®
Sinónimos:
Triclorometano, Tricloruro de metilidino
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
OmniSolv®
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.01% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
residuo de evap.
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
solubilidad
8 g/L
densidad
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤245 nm
Absorción UV
λ: 245 nm Amax: ≤1.00
λ: 250 nm Amax: ≤0.30
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Stabilized with Alkene.
Envase
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de preparación
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash