Documentos clave
CX1058
Supelco
Cloroformo
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Sinónimos:
Triclorometano, Tricloruro de metilidino
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CHCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
119.38
Beilstein:
1731042
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
200-663-8
Ensayo:
≥99.8% chloroform + ethanol basis
técnicas:
HPLC: suitable
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
presión de vapor:
160 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
meets USP/NF
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.1 (vs air)
presión de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.8% chloroform + ethanol basis
Formulario
liquid
contiene
0.5-1.9 % (v/v) ethanol as stabilizer
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.01% Water (H2O)
≤0.05 ppm Lead (Pb)
residuo de evap.
≤2 ppm
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
solubilidad
8.7 g/L
densidad
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤245 nm
Absorción UV
λ: 245 nm Amax: ≤1.00
λ: 255 nm Amax: ≤0.25
λ: 260 nm Amax: ≤0.15
λ: 270 nm Amax: ≤0.05
λ: 290-400 nm Amax: ≤0.01
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
CX1058P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Meets ACS Specifications.Stabilized with 0.75% ethanol.
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Nota de preparación
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análisis
Acetone and Aldehydes (about 0.005%)To pass testAcid and chlorideTo pass testAppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (CHCl3 + C2H5OH)99.8% minColor (APHA)10 maxDensity at 25°C1.465-1.476g/mlEthanol0.5-1.9% (v/v)Evaporation residue2ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)1.0ppb maxFree chlorine (Cl)To pass testInfrared SpectrumConforms to standardLead (Pb)0.05ppm maxSubstances darkened by sulfuric acidTo pass testSuitability for determination with dithizoneTo pass testUV Abs. at 245 nm1.00AU maxUV Abs. at 255 nm0.25AU maxUV Abs. at 260 nm0.15AU maxUV Abs. at 270 nm0.05AU maxUV Abs. at 290 - 400 nm0.01AU maxUV Cut-off245nm maxWater (H2O)0.01% max
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash