CX1050
Cloroformo
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Sinónimos:
Triclorometano, Tricloruro de metilidino
About This Item
Productos recomendados
Agency
meets USP/NF
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.1 (vs air)
presión de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.8% (GC)
Formulario
liquid
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.05% Water (H2O)
≤0.05 ppm Lead (Pb)
residuo de evap.
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
solubilidad
8 g/L
densidad
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤245 nm
Absorción UV
λ: 245 nm Amax: ≤1.00
λ: 255 nm Amax: ≤0.25
λ: 260 nm Amax: ≤0.15
λ: 270 nm Amax: ≤0.05
λ: 290-400 nm Amax: ≤0.01
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Meets ACS Specifications.Stabilized with Alkene.
Nota de preparación
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash