CBL212
Anti-Neurofilament 200 kDa Antibody, clone RT97
clone RT97, Chemicon®, from mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
clon
RT97, monoclonal
reactividad de especies
rat, human, pig, avian, chicken, reptile
reactividad de especies (predicha por homología)
mammals
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
Especificidad
KNOWN SPECIES CROSS REACTIVITY: Recognizes rat, chicken, pig and reptile
Aplicación
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Strong staining of neuronal processes in a variety of tissues
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable