Merck
Todas las fotos(7)
Documentos clave
AB15282
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-arrestina de cono retiniano
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-Arrestin-C
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
IHC
WB
species reactivity:
rat, mouse
technique(s):
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
citations:
248
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
mol wt
antibody estimated mol wt ~46 kDa
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Arr3(170735)
rat ... Arr3(171107)
General description
La arrestina-C (UniProt: Q9EQP6; también conocida como arrestina de cono retiniano, cArr, arrestina 3 de cono retiniano) está codificado por el gen Arr3 (ID del gen: 170735) en especies murinas. Las arrestinas son una superfamilia de proteínas multifuncionales que regulan la señalización y el tráfico de la mayoría de los receptores acoplados a proteína G (GPCR), así como la ubicación subcelular y la actividad de muchas otras proteínas de señalización. La arrestina-C, un homodímero unido por puentes disulfuro, se encuentra predominantemente en los segmentos internos y externos de las células fotorreceptoras, y en las regiones plexiformes internas de la retina. Se expresa en los fotorreceptores conos y los pinealocitos y puede contribuir a los mecanismos de desconexión asociados con la visión de color de gran agudeza. La arrestina-C es una molécula alargada de dos dominios con pliegue total e interacciones interdominio fundamentales que mantienen la proteína libre en la conformación basal similar a la de los otros subtipos. Se ha comunicado que varios elementos estructurales contribuyen a la unión de la arrestina. La región ácida C-terminal cumple un papel regulador en el control de la selectividad de unión de la arrestina hacia la forma fosforilada y activada de un receptor. El dominio N-terminal básico participa directamente en la interacción del receptor y desempeña un papel regulador a través de la interacción intramolecular con la región ácida C-terminal. Además, dos dominios localizados centralmente están directamente involucrados en la determinación de la especificidad y selectividad de la unión al receptor. Mutaciones en el gen ARR3 en humanos se han relacionado con la miopía 26 ligada al X que se caracteriza por los cambios típicos del fondo tigroide comúnmente observados en la gran miopía de inicio temprano. (Ref.: Gurevich, VV., et al. (2018). Protein Cell. 9; 986-1003; Xiao, X., et al. (2016). Mol. Vis. 22; 1257-1266).
Specificity
Este anticuerpo policlonal de conejo detecta la arrestina de cono. Se dirige a un epítopo dentro de los 12 aminoácidos de la región C-terminal.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a 12 aminoácidos de la región C-terminal de la arrestina del cono de ratón.
Application
Aplicaciones probadasAnálisis mediante inmunohistoquímica (parafina): una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la arrestina-C en cortes de retina de rata, de retina de ratón y de cerebro de ratón. Nota: el usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas ya que las muestras y las condiciones experimentales pueden variar con el usuario final.
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-arrestina de cono, Nº de ref. AB15282, es un anticuerpo policlonal de conejo que detecta la arrestina-C y se ha probado en inmunohistoquímica (parafina) y Western Blotting.
Subcategoría de investigación
SNP y sensorial
Quality
Evaluado mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido de retina de ratón. Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: una dilución de 1:500 de este anticuerpo detectó la arrestina de cono en lisado de tejido de retina de ratón.
Target description
~41,9 kDa
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene tampón fosfato 0,02 M, pH 7,6, NaCl 0,25 M, azida sódica al 0,1%.
Purificada por inmunoafinidad
Storage and Stability
Almacenamiento recomendado: entre +2°C y +8°C.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Phospholipid flippase ATP8A2 is required for normal visual and auditory function and photoreceptor and spiral ganglion cell survival.
Coleman, JA; Zhu, X; Djajadi, HR; Molday, LL; Smith, RS; Libby, RT; John, SW; Molday, RS
Journal of Cell Science null
Sensitivity and kinetics of signal transmission at the first visual synapse differentially impact visually-guided behavior.
Sarria, I; Pahlberg, J; Cao, Y; Kolesnikov, AV; Kefalov, VJ; Sampath, AP; Martemyanov, KA
eLife null
Katharina Kranz et al.
PloS one, 8(2), e57163-e57163 (2013-03-08)
Retinitis pigmentosa (RP) relates to a group of hereditary neurodegenerative diseases of the retina. On the cellular level, RP results in the primary death of rod photoreceptors, caused by rod-specific mutations, followed by a secondary degeneration of genetically normal cones.
Mei Chen et al.
PloS one, 8(4), e61381-e61381 (2013-05-03)
Previous studies have shown that CCL2/CX3CR1 deficient mice on C57BL/6N background (with rd8 mutation) have an early onset (6 weeks) of spontaneous retinal degeneration. In this study, we generated CCL2(-/-)CX3CR1(GFP/GFP) mice on the C57BL/6J background. Retinal degeneration was not detected
Susanne F Koch et al.
The Journal of clinical investigation, 125(9), 3704-3713 (2015-08-25)
Hereditary retinal degenerative diseases, such as retinitis pigmentosa (RP), are characterized by the progressive loss of rod photoreceptors followed by loss of cones. While retinal gene therapy clinical trials demonstrated temporary improvement in visual function, this approach has yet to