Documentos clave
AB5405
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-opsina, rojo/verde
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-CBBM, Anti-CBP, Anti-COD5, Anti-RCP, Anti-ROP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... OPN1LW(5956)
Descripción general
La opsina sensible a las ondas largas 1/opsina sensible a las ondas medias 1 (UniProt: P04000/P04001; también conocida como pigmento del fotorreceptor cono rojo/pigmento del fotorreceptor cono verde, opsina sensible al rojo/opsina sensible al verde, ROP/GOP) están codificados por los genes OPN1LW/OPN1MW (también conocidos como RCP/GCP) (ID del gen: 5956/2652) en humanos. La gama completa de discriminación del color en los seres humanos se basa en la presencia y la función de tres fotorreceptores conos Cada tipo de cono posee un complejo pigmento-proteína fotosensible que consiste en 11-cis retinal y una proteína opsina única, que brinda sensibilidad a las longitudes de onda cortas (cono S, sensibilidad máxima a unos 420 nm), medias (cono M, sensibilidad máxima a aprox. 530 nm con polimorfismo;) y largas (cono L, sensibilidad máxima a unos 560 nm con polimorfismo) del espectro luminoso. Las opsinas son proteínas de membrana multipaso que pertenecen a la familia 1 de receptores acoplados a la proteína G. Constan de cuatro dominios extracelulares, 7 helicoidales y cuatro citoplásmicos. Los genes que codifican los tres tipos de opsinas de los conos y el gen de la rodopsina, del fotorreceptor bastón, parecen ser homólogos con cantidades variables de conservación. La conservación más fuerte se observa entre los pigmentos sensibles a la longitud de onda media (verde) y los sensibles a la larga (rojo) en el cromosoma X, lo que sugiere un evento de duplicación/divergencia relativamente reciente. La opsina del cono S (azul) parece tener una conservación más fuerte con la rodopsina. La distribución de los fotorreceptores cono en los seres humanos está dominada por los pigmentos M y L de los conos. Se sabe que las mutaciones en los genes OPN1MW y OPN1LW causan ceguera al color que se caracteriza por una dicromatopsia en la que el rojo y el verde se confunden, sin pérdida de luminancia o cambio o acortamiento del espectro. Algunas mutaciones inducen también distrofia del cono lo que lleva a la degeneración progresiva del fotorreceptor cono con cierta conservación de la función del bastón. (Ref.: Neitz, M., and Neitz, J. (2000). Arch. Ophthalmol. 118(5); 691-700).
Especificidad
Este anticuerpo policlonal de conejo detecta las opsinas sensibles al rojo / al verde.
Ratón. No se ha determinado la reactividad con otras especies
Inmunógeno
Opsina roja/verde humana recombinante, longitud completa.
Opsina roja/verde humana recombinante.
Aplicación
Anti-opsina roja/verde, nº de referencia AB5405, es un anticuerpo policlonal de conejo que detecta la opsina roja/verde y se ha probado para ser utilizado en inmunohistoquímica (parafina).
Calidad
Evaluada mediante inmunohistoquímica (parafina) en cortes de retina de ratón.Análisis mediante inmunohistoquímica (parafina): una dilución de 1:250 de este anticuerpo detectó la opsina roja/verde cortes de tejido de retina de ratón.
Forma física
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene tampón fosfato 0,02 M, pH 7,6, NaCl 0,25 M, azida sódica al 0,1%.
Presentación: Purificada
Almacenamiento y estabilidad
Almacenamiento recomendado: entre +2°C y +8°C.
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Xue Cai et al.
Experimental eye research, 140, 130-138 (2015-09-02)
Mutation of the Tub gene results in the mislocalization of photoreceptor-specific proteins and eventually retinal degeneration. However, the exact mechanism underlying the retinal degeneration remains largely unknown. In this study, we discovered that the expression of endoplasmic reticulum (ER) stress
Gene therapy for red-green colour blindness in adult primates.
Mancuso, K; Hauswirth, WW; Li, Q; Connor, TB; Kuchenbecker, JA; Mauck, MC; Neitz, J; Neitz, M
Nature null
Bo Peng et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(24), 8139-8150 (2014-06-13)
Retinitis pigmentosa (RP) is a photoreceptor-degenerative disease caused by various mutations and is characterized by death of rod photoreceptor cell followed by gradual death of cone photoreceptors. The molecular mechanisms that lead to rod and cone death are not yet
Meriam Boubakri et al.
The Journal of biological chemistry, 291(47), 24465-24474 (2016-09-30)
In the retina, aberrant opsin transport from cell bodies to outer segments leads to retinal degenerative diseases such as retinitis pigmentosa. Opsin transport is facilitated by the intraflagellar transport (IFT) system that mediates the bidirectional movement of proteins within cilia.
William A Beltran et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 47(4), 1669-1681 (2006-03-28)
To characterize the course of retinal disease in X-linked progressive retinal atrophy 2 (XLPRA2), a canine model of early onset X-linked retinitis pigmentosa (XLRP) caused by a two-nucleotide microdeletion in RPGR ORF15. The retinas of 25 XLPRA2-affected dogs (age range