Documentos clave
BI0841
Sigma-Aldrich
Deblock Reagent 10% DCA in Toluene
Biosynthesis Novabiochem®
Sinónimos:
DCA Deblock, Deblock Reagent
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H2Cl2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
128.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116006
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
temperatura de transición
flash point 7.8 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Clave InChI
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Biosynthesis Novabiochem®
DNA Reagents Label Change Explanation
Nota de análisis
Color (APHA): 20APHA max
Dichloroacetic acid: 9.0-11.0%
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms
Water (H2O): 200ppm max
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Brain,Liver,Testes, Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
46.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
7.8 °C
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the bottle cap screw size? Can we choose bottle cap screw size?
    1 answer
    1. The 4-liter bottle has a 38 mm closure. The 20 liters is packaged in a Nowpak container with a 63 mm closure. Unfortunately, the cap sizes are not customizable. However, the 20L package size has a bottle top adapter kit available for dispensing. Please see the link below to review this kit:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/148/300/011059-693001-ms.pdf