MABT217
Anti-Calreticulin Antibody, clone 16B11.1
clone 16B11.1, from mouse
Sinónimos:
Calreticulin, CRP55, Calregulin, Endoplasmic reticulum resident protein 60, ERp60, HACBP, grp60
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
16B11.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CALR(811)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Flow Cyometry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Calreticulin in non serum starved HeLa cells.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Calidad
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Calreticulin on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HeLa cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable