Documentos clave
BI0832
Sigma-Aldrich
Deblocking Reagent 3% Dichloroacetic Acid in Toluene
Novabiochem®
Sinónimos:
DCA Deblock, dna
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H2Cl2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
128.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116006
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
reagent
Nivel de calidad
200
300
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
color
APHA: ≤20
temperatura de transición
flash point 4 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Clave InChI
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
BI0832-1005 and BI0832-2505 are packaged in GL45 glass bottles
BI0832-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Novabiochem®
Nota de análisis
Color (APHA)20 maxComponent: Toluene Purity99.5% minDensity at 20°Cg/mlDichloroacetic acid2.95-3.05% v/vFormClear liquidWater (H2O)300ppm max
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C - closed cup