Documentos clave
BI0837
Sigma-Aldrich
Deblocking Reagent 3% Trichloroacetic Acid in Toluene (w/v)
Sinónimos:
dna
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
Novabiochem®
Nivel de calidad
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
temperatura de transición
flash point 4.4 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
Nota de análisis
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Trichloroacetic acid: 2.95-3.05% w/v
Water (H2O): 500ppm max
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4.4 °C