Documentos clave
L070000
Sigma-Aldrich
Fast Deprotection Cap A
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
Seleccione un Tamaño
2.5 L
US$ 888,00
6 X 450 ML
US$ 1.470,00
US$ 888,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2.5 L
US$ 888,00
6 X 450 ML
US$ 1.470,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
US$ 888,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
tpo
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Nivel de calidad
Línea del producto
Proligo Reagents
Formulario
liquid
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature
concentración
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
color
clear
Descripción general
Fast Deprotection Cap A contains tert-butylphenoxyacetyl aceticanhydride (TAC2O) in tetrahydrofuran, which ensures thedisplacement of tert-butylphenoxyacetyl (TAC) on guanine bases doesnot occur.
Nota de preparación
Tetrahydrofurane / TAC2O 100/5 (v/w)
Otras notas
Fast Deprotection Cap A solution must be used for synthesis with Sigma-Aldrich′s TAC-protected phosphoramidites. Fast Deprotection Cap A solution, containing tert-butylphenoxyacetyl acetic anhydride (TAC2O) in tetrahydrofuran, is used in place of Cap A solution to ensure that the displacement of tert-butylphenoxyacetyl (TAC) on guanine bases of the TAC-protected DNA and RNA phosphoramidites does not occur.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
6.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-14.4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2