1.06579
Hidrogenofosfato de disodio dodecahidratado
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Fosfato de sodio dibasic dodecahydrate, Fosfato de sec-sodio, Fosfato de disodio, Hidrogenofosfato de disodio dodecahydrate
About This Item
Productos recomendados
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
composition
Water, 57-61%
impurities
≤2.5% Sodium Dihydrogene phospate
pH
9.0-9.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
218 g/L
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800‑900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
As: ≤0.00005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Linkage
Analysis Note
Identidad: pasa la prueba
Aspecto de la disolución: pasa la prueba
Dihidrogenofosfato de sodio: ≤ 2,5 %
Valor de pH (5 %; agua): 9,0 - 9,3
Cloruros (Cl): ≤ 0,0005 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,005 %
Nitrógeno total (N): ≤ 0,001 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0005 %
As (Arsénico): ≤ 0,00005 %
Cu (Cobre): ≤ 0,0002 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0005 %
K (Potasio): ≤ 0,005 %
Pb (Plomo): ≤ 0,0005 %
Sustancias reductoras: pasa la prueba
Agua: 57,0 - 61,0 %
Se ajusta a ISO,React. Ph Eur
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c