Documentos clave
AX0115
Supelco
Acetona
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Sinónimos:
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein:
635680
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
200-662-2
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
grado
reagent
Nivel de calidad
Agency
meets USP/NF
densidad de vapor
2 (vs air)
presión de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5% (corrected for water content, GC)
Formulario
liquid
lim. expl.
13.2 %
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.0006 meq/g Titrable base
≤0.002% Aledhyde (as HCHO)
≤0.05% Isopropyl Alcohol
≤0.05% Methanol
≤0.5% Water
residuo de evap.
≤5 ppm
color
clearAPHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point <-20 °C
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λmáx.
≤330 nm
Absorción UV
λ: 330 nm Amax: ≤1.00
λ: 340 nm Amax: ≤0.10
λ: 350 nm Amax: ≤0.02
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Formato
neat
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
La intensidad de luminiscencia de la acetona depende de los componentes de la disolución . La absorción de luz ultravioleta por la acetona tiene como consecuencia su fotólisis y la producción de radiales .
AX0115P-1 and AX0115P-6 are packaged in poly-coated glass bottles.
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Envase
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de preparación
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análisis
Aldehyde (as HCHO): 0.002% max
Appearance: Clear liquid, free from particulates
Assay (GC, corrected for water content): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 5ppm max
Filtered through 0.2 m filter: To pass test
Form: Liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Isopropyl alcohol: 0.05% max
Methanol: 0.05% max
Solubility in water: To pass test
Substances reducing permanganate: To pass test
Titrable acid: 0.0003meq/g max
Titrable base: 0.0006meq/g max
UV Abs. at 330 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 340 nm: 0.10AU max
UV Abs. at 350 nm: 0.02AU max
UV Abs. at 400 nm: 0.01AU max
UV Cut-off: 330nm max
Water (H2O): 0.5% max
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.0 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.