ATTP02500
Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 0,8 μm
Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración Isopore
About This Item
Productos recomendados
material
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™
Millipore
parameter
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
4.08 L/min-cm2-psi air flow rate
~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
filter diam.
25 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
0.8 μm pore size
5-20 % porosity
bubble point
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
Características y ventajas:
•La estructura de la membrana retiene las partículas en la superficie, simplificando el recuento y el análisis Las membranas Isopore no se tiñen, lo que produce una interferencia de fondo baja
•No higroscópicas, lo que permite un secado rápido y una reducción del tiempo de análisis de las muestras
•El material translúcido no requiere limpieza para microscopia de luz transmitida; también está disponible en variedad marrón
Aplicaciones:
Control del aire, microscopia epifluorescente, ensayos de quimiotaxis
Application
- Microscopia óptica reflectante
- Análisis SEM
- Análisis gravimétrico
- Control del aire
- Control de asbesto
- Análisis de microplásticos
- Agua de calidad para análisis de microplásticos
Caution
Los clientes también vieron
Artículos
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.