Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
10 μm
gravimetric extractables
<1%
color
white
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
bubble point
≥1.5 bar (22 psi) at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Application
- Haluros orgánicos absorbibles (AOX)
- Control de partículas
- Control atmosférico
- Análisis de microplásticos
- Agua de calidad para análisis de microplásticos
Features and Benefits
- La estructura de la membrana retiene las partículas en la superficie, lo que simplifica el recuento y el análisis
- Las membranas Isopore™ no se tiñen, lo que produce una baja interferencia de fondo
- No son higroscópicas, lo que permite un secado rápido y una reducción del tiempo de análisis de las muestras
- El material translúcido no requiere aclaramiento para microscopia de luz transmitida; también está disponible en variedad marrón
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| diam. 25 mm | diam. 13 mm | diam. 37 mm | diam. 90 mm |
| material plain filter, white filter, polycarbonate membrane | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter |
| parameter ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp., ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) | parameter ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) | parameter ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) | parameter ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) |
| pore size 0.4 μm pore size, 10-20 % porosity | pore size 0.4 μm pore size, 10-20 % porosity | pore size 0.4 μm pore size, 10-20 % porosity | pore size 0.4 μm pore size, 10-20 % porosity |
| manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 0,4 μm