Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
0.024 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 687 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~175 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
24 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
1.2 μm pore size, 14.7 % porosity
bubble point
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Application
- suspensión de homogeneizado de filete de pescado para muestreo de microplásticos
- células de cianobacteria Acaryochloris
- partículas de titanio
- Quimiotaxis
- Bioensayos
- Citología
- Control del aire
- Análisis de microplásticos
Features and Benefits
- Las membranas Isopore™ exhiben poca interferencia de fondo.
- La retención de partículas facilita el recuento y el análisis.
- No higroscópicas y tiempo de análisis de muestras reducido.
- Material translúcido.
- También disponible en una variedad marrón.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic |
| diam. 47 mm | diam. 25 mm | diam. 13 mm | diam. 142 mm |
| parameter 687 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 0.024 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., ~175 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter 687 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 0.024 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., ~175 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter 140 °C max. temp., 687 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~175 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 0.024 L/min-cm2-psi air flow rate | parameter ~175 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 687 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 0.024 L/min-cm2-psi air flow rate |
| pore size 14.7 % porosity, 1.2 μm pore size | pore size 14.7 % porosity, 1.2 μm pore size | pore size 14.7 % porosity, 1.2 μm pore size | pore size 14.7 % porosity, 1.2 μm pore size |
| manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore |
| material white filter, polycarbonate membrane, plain filter | material white filter, polycarbonate membrane, plain filter | material polycarbonate membrane, white filter, plain filter | material plain filter, white filter, polycarbonate membrane |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 1,2 μm
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?