Documentos clave
AP502P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de cabra anti-cadena κ de Ig humana, conjugado con HRP, especie adsorbida
Chemicon®, from goat
Sinónimos:
Anti-Ig humana HRP, Anti-Ig humana de cabra HRP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Las moléculas de anticuerpo constan típicamente de dos cadenas ligeras de inmunoglobulina unidas covalentemente a un par de cadenas pesadas. Existen dos tipos de cadenas ligeras de inmunoglobulina, designadas por las letras griegas kappa y lambda. Las cadenas ligeras kappa y lambda tienen una longitud aproximada de 250 aminoácidos con una masa promedio de unos 25 kDa. La proporción de kappa a lambda encontrada en la población de inmunoglobulinas varía según la especie.
Especificidad
Reacciona con las cadenas ligeras kappa humanas. Absorbido por proteínas del mieloma humano con cadenas ligeras λ e inmunoglobulinas de ratón.
Aplicación
ELISA: 1:4 000-1:8 000.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
El anticuerpo de cabra anti-cadena κ de Ig humana, conjugado con HRP, especie adsorbida, detecta la concentración de la cadena κ de Ig humanas; y se ha publicado y validado para utilizar en ELISA.
Forma física
Purificado por cromatografía de afinidad en inmunoglobulinas humanas agrupadas con cadenas ligeras κ unidas covalentemente a la agarosa. Líquido 50 % glicerol/50 % PBS, pH 7,4.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Hyori Kim et al.
Oncology letters, 25(6), 236-236 (2023-05-08)
Anti-CD19 chimeric antigen receptor (CAR)-T cells have improved the outcomes of patients with B cell leukemia and lymphoma. However, their applications and positive outcomes remain limited. CAR-T cells are currently restricted to autologous blood as their source and their use
Ramin Dubey et al.
eLife, 9 (2020-05-21)
R-spondins (RSPOs) amplify WNT signaling during development and regenerative responses. We previously demonstrated that RSPOs 2 and 3 potentiate WNT/β-catenin signaling in cells lacking leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptors (LGRs) 4, 5 and 6 (Lebensohn and Rohatgi, 2018). We now
Jessica N Peel et al.
The Journal of clinical investigation, 134(8) (2024-03-12)
BACKGROUNDWeakly virulent environmental mycobacteria (EM) can cause severe disease in HLA-DRB1*15:02 or 16:02 adults harboring neutralizing anti-IFN-γ autoantibodies (nAIGAs). The overall prevalence of nAIGAs in the general population is unknown, as are the penetrance of nAIGAs in HLA-DRB1*15:02 or 16:02
Ki Hyun Kim et al.
PLoS pathogens, 15(2), e1007375-e1007375 (2019-02-02)
Severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) is an emerging infectious disease localized to China, Japan, and Korea that is characterized by severe hemorrhage and a high fatality rate. Currently, no specific vaccine or treatment has been approved for this disease.