Saltar a
ABE457
Anticuerpo anti-c-Fos
rabbit polyclonal
Sinónimos:
Proto-oncogene c-Fos, Cellular oncogene fos, G0/G1 switch regulatory protein 7
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, rat
Application:
IHC, WB
Citations:
225
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Anticuerpo anti-c-Fos, from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
species reactivity (predicted by homology)
sheep (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FOS(2353)
General description
c-Fos es miembro de una familia de factores de transcripción de genes tempranos inmediatos (IEG) (otros miembros son Jun y Egr-1) también identificados como proto-oncogenes. La expresión basal del c-Fos y otros IEG suele ser baja, pero aumenta con relativa rapidez y a menudo notablemente (15-30 min para ARNm; 30-60 min para proteínas) en respuesta a los cambios en la actividad celular causados normalmente por estímulos externos, como el estrés o la activación neuronal. Por lo tanto, estos IEG se están utilizando para indicar activación celular específica impulsada por la actividad, incluyendo la identificación de neuronas activadas por varios factores de crecimiento, fármacos neuroactivos y cambios correlacionados en estados de comportamiento o fisiológicos.
~ 60/56 kDa observados. Esta proteína tiene múltiples isoformas producidas por empalme alternativo que oscilan entre 53 y 68 kDa (Jurado, J., et al. (2007). BMC Molecular Biology. 8:83-96.)
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la secuencia N-terminal del c-Fos humano.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó c-Fos en tejidos de la protuberancia y el cerebelo de rata.
Análisis mediante inmunofluorescencia: un lote representativo detectó c-Fos en tejidos de la protuberancia y el cerebelo de rata.
El anticuerpo anti-c-Fos es un anticuerpo policlonal de conejo para la detección de c-Fos, también conocido como protooncogén c-Fos y oncogén celular fos, y se ha validado en WB e IHC.
Biochem/physiol Actions
Este anticuerpo reconoce el N-terminal de c-Fos.
Analysis Note
Control
Lisado de células HeLa tratadas con PMA(TPA)
Evaluada por Western Blot en lisado de células HeLa tratadas con PMA(TPA).
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron c-Fos en 10 µg de lisado de células HeLa tratadas con PMA(TPA).
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
AB1584MABE329F7799
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
biological source
rabbit
biological source
sheep
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:5,000 using human colorectal carcinoma tissue, western blot: 1:1,000 using nuclear extract of a phorbol ester-treated human A431 cells or nuclear extract of human A431 cells
species reactivity
human, rat
species reactivity
rat
species reactivity
human
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticuerpo anti-c-Fos
o
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the stock solution concentration for ABE457 (c-fos antibody) used for IHC-related work?
    1 answer
    1. The anti c-FOS antibody is supplied at a concentration of 1 mg/ml.