Documentos
AP2502200
Millipore
Filtro de fibra de vidrio con ligante
Millipore, filter diam. 22 mm, hydrophilic, thickness 1.2 mm
Sinónimos:
Membrana de filtración de fibra de vidrio de resina ligante, Tamaño de poro 2,0 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
description
2.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 22 mm diameter
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
100 °C max. temp.
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
filter diam.
22 mm
thickness
1.2 mm
pore size
2.0 μm pore size
90 % porosity
shipped in
ambient
Application
  • Prefiltración para filtros de 0,9 a 8,0 ?m
  • Análisis cualitativo
  • Clarificación de disoluciones acuosas