ZLUVWPM01
Lámpara de fotooxidación UV
For use with Synergy® systems, For photooxidation of organic compounds
Sinónimos:
Lámpara de fotooxidación UV
About This Item
Productos recomendados
AC/DC input
230 V, 50-60 Hz
packaging
pkg of 1 unit
resistivity
18.2 MΩ-cm (at 25 °C)
W × D × H
710 mm × 460 mm × 430 mm
impurities
<0.001 EU/mL endotoxin
<0.1 cfu/mL bacteria
total organic carbon (TOC) residue
<5 ppb
compatibility
for use with Synergy® UV
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
La doble longitud de onda UV (185 nm/254 nm) fotooxida las trazas de los contaminantes orgánicos del agua ultrapura para reducir la concentración de TOC (compuestos orgánicos totales) a menos de 5 ppb.
Para utilizar con los sistemas de purificación de agua Synergy®.
Application
Features and Benefits
- Lámpara UV de 185 nm y 254 nm.
- Oxida los compuestos orgánicos a especies inorgánicas.