AN3H04700
Prefiltro de polipropileno, hidrófobo, 30 µm, 47 mm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Membrana de filtración de polipropileno, tamaño de poro 30,0 μm
About This Item
Productos recomendados
material
plain filter
polypropylene membrane
white filter
description
This is a 30.0 µm pore size polypropylene prefilter constructed of 100% virgin polypropylene media. This filter is ideally suited for general clarifying & prefiltration applications including solvents, deionized water & bioburden reduction.
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
5 bar max. differential pressure (75 psid)
90 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
150 μm
pore size
30.0 μm pore size
72 % porosity
shipped in
ambient
General description
Application
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: Filtración general de laboratorio
- Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
- Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse la filtración del líquido a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (mayores) para atrapar y dar soporte al crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis consecutivos
- Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.