Documentos clave
PP2502500
Millipore
Filtro de red de polipropileno
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Membrana de filtración de polipropileno, tamaño de poro 25,0 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
pore size:
25.0 μm pore size
material:
plain filter
polypropylene membrane
white filter
feature:
hydrophobic
filter diam.:
25 mm
thickness:
360 μm
sterility:
non-sterile
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
100 °C max. temp.
filter diam.
25 mm
thickness
360 μm
pore size
25.0 μm pore size
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: PP25
Los filtros de polipropileno Millipore están fabricados con material de polipropileno 100 % virgen. Son ideales para aplicaciones generales de clarificación y prefiltración, incluidos disolventes, agua desionizada y reducción de biocarga. También proporcionan una amplia compatibilidad térmica.
Los prefiltros proporcionan una gran retención de partículas, una alta capacidad de retención de suciedad y una baja caída de la presión. Están diseñados para la filtración de disolventes orgánicos, pero también pueden utilizarse, una vez impregnados adecuadamente con alcohol, para la filtración de disoluciones acuosas.
Características y beneficios
•: Compatibles con disolventes agresivos
•Los prefiltros tienen una gran capacidad de retención de la suciedad
Aplicaciones:
Prefiltración y clarificación generales, adecuados para disolventes orgánicos
Tipo de filtro: Filtro de malla
Application
Recolección de células y precipitados proteicos
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse la filtración del líquido a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (mayores) para atrapar y dar soporte al crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis consecutivos
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13