AN1204700
Prefiltro de polipropileno, hidrófobo, 1,2 µm, 47 mm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Membrana de filtración de polipropileno, tamaño de poro 1,2 μm
About This Item
Productos recomendados
material
plain filter
polypropylene membrane
white filter
description
This is a 1.2 µm pore size polypropylene prefilter constructed of 100% virgin polypropylene media. This filter is ideally suited for general clarifying & prefiltration applications including solvents, deionized water & bioburden reduction.
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
5 bar max. differential pressure (75 psid)
90 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
150 μm
pore size
1.2 μm pore size
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
Los prefiltros proporcionan una gran retención de partículas, una alta capacidad de retención de suciedad y una baja caída de presión. Están diseñados para la filtración de disolventes orgánicos, pero también pueden utilizarse, una vez impregnados adecuadamente con alcohol, para la filtración de disoluciones acuosas.
Características y beneficios
•: Compatibles con disolventes agresivos
•Los prefiltros tienen una gran capacidad de retención de la suciedad
Aplicaciones:
Prefiltración y clarificación generales, adecuados para disolventes orgánicos
Application
- Clarificación de disoluciones acuosas
- Prefiltración antes de las membranas de filtración con tamaños de poros de 0,5–2,0 ?m
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: Filtración general de laboratorio
- Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
- Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse la filtración del líquido a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (mayores) para atrapar y dar soporte al crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis consecutivos
- Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.