PP2504700
Membrana de filtración de polipropileno, tamaño de poro 25,0 μm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de red de polipropileno
About This Item
Productos recomendados
material
plain filter
polypropylene membrane
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
100 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
360 μm
pore size
25.0 μm pore size
shipped in
ambient
General description
Los prefiltros proporcionan una gran retención de partículas, una alta capacidad de retención de suciedad y una baja caída de la presión. Están diseñados para la filtración de disolventes orgánicos, pero también pueden utilizarse, una vez impregnados adecuadamente con alcohol, para la filtración de disoluciones acuosas.
&Características y beneficios
•: Compatibles con disolventes agresivos
•Los prefiltros tienen una gran capacidad de retención de la suciedad
Aplicaciones:
Prefiltración y clarificación generales, adecuados para disolventes orgánicos
Application
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: Filtración general de laboratorio
- Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
- Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse la filtración del líquido a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (mayores) para atrapar y dar soporte al crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis consecutivos
- Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13