ABS82-AF488
Anti-VEGF Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinónimos:
Vascular endothelial growth factor A, VEGF-A, Vascular permeability factor, VPF, VEGF
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat, human
reactividad de especies (predicha por homología)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VEGFA(7422)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
The unconjugated antibody (Cat. No. ABS82) is shown to be suitable also for Western blotting and immunohistochemistry (Paraffin) applications.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected VEGF in NIH/3T3 cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable