Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 323,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C53H64N10O19 · xC2HF3O2
Peso molecular:
1145.13 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
film or powder
US$ 323,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleBiochem/physiol Actions
Mca-YVADAPK(Dnp)-OH is a widely used fluorescent substrate for caspase-1 (ICE cleaves between D & A) and angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2 cleaves between P & K). Proteolytic cleavage separates 7-methoxycoumarin-4-acetyl (Mca) from the fluorescence-quenching group 2,4-dinitrophenyl (Dnp), resulting in increased Mca fluorescence (Ex: 320-328 nm, Em: 405-420 nm).
Popular fluorescent substrate for caspase-1 (ICE) and angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2).
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form film or powder | form film or powder | form film or powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to dark beige | color white to dark beige | color white to yellow |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?