16-240
Normal Mouse IgG, Alexa Fluor™ 488 conjugate
Normal Mouse IgG Polyclonal Antibody control validated for use in Immunofluorescence.
Sinónimos:
Normal Mouse IgG
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
clon
polyclonal
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunofluorescence: suitable
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Aplicación
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable