ABF23
Anti-NLRP3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 3, Angiotensin/vasopressin receptor AII/AVP-like, Caterpiller protein 1.1, CLR1.1, Cold autoinflammatory syndrome 1 protein, Cryopyrin, PYRIN-containing APAF1-like protein 1, NLRP3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NLRP3(114548)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NLRP3 in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
THP-1 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable