AB5725
Anti-Gephyrin Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-GEPH, Anti-GPH, Anti-GPHRYN, Anti-HKPX1, Anti-MOCODC
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, rat
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GPHN(10243)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable