P2600000
Poly(vinyl chloride)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
PVC
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
fabricante / nombre comercial
EDQM
densidad
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
Clave InChI
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)