Documentos clave
AABG02500
Millipore
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,8 µm, con cuadrícula
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black, gridded
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,8 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
black filter
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Nivel de calidad
descripción
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parámetros
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diámetro
25 mm
diám. del filtro
25 mm
grosor
150 μm
extraíbles gravimétricos
4%
color
black
Matriz
MF-Millipore
tamaño de poro
0.8 μm pore size
82 % porosity
punto de burbuja
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Las membranas de filtración MF-Millipore constan de acetato de celulosa y nitrato de celulosa. Se utilizan ampliamente en aplicaciones analíticas y experimentales.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Aplicación
  • Ensayos fluorescentes
  • Control de partículas
  • Control del aire
  • Microplásticos
Características y beneficios
  • Aplicables a muestras biológicas y medioambientales.
  • Disponibles en tamaños de poro variables, color blanco o negro.
  • Esterilizables en autoclave y compatibles con óxido de etileno e irradiación gamma
Información legal
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Tatsuya Ueno et al.
Neurobiology of disease, 64, 142-149 (2014-01-09)
Levodopa-induced dyskinesia (LID) is a major complication of long-term dopamine replacement therapy for Parkinson's disease, and becomes increasingly problematic in the advanced stage of the disease. Although the cause of LID still remains unclear, there is accumulating evidence from animal
Tomofumi Oga et al.
Frontiers in neural circuits, 10, 74-74 (2016-10-07)
Neurons in the mammalian primary visual cortex (V1) are systematically arranged across the cortical surface according to the location of their receptive fields (RFs), forming a visuotopic (or retinotopic) map. Within this map, the foveal visual field is represented by
Tomofumi Oga et al.
Frontiers in neuroscience, 11, 118-118 (2017-03-30)
Pyramidal cells in the primate cerebral cortex, particularly those in layer III, exhibit regional variation in both the time course and magnitude of postnatal growth and pruning of dendrites and spines. Less is known about the development of pyramidal cell
Artículos
Guidance on membrane filters for airborne asbestos determination and asbestos air monitoring by method.