8.22288
Periodic acid
for synthesis
Sinónimos:
Periodic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (iodometric)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
pH
1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
122 °C
solubilidad
ethanol: soluble at 20 °C
water: soluble at 20 °C
densidad aparente
1400 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[I](=O)(O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
Clave InChI
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
It can also be used:
- In the selective N-nitrosation of secondary amines in the presence of sodium nitrite, and wet silica gel.[1]
- As a stoichiometric oxidant with chromium (IV) acetate for the oxidation of tertiary C−H bonds to tertiary alcohols.[1]
- In combination with chromium oxide to oxidize primary alcohols to carboxylic acids; alkylbenzenes to benzoic acids; and cyclic benzyl ethers to the corresponding lactones.[1][2]
- In the iodination of bulky polyalkyl benzenes in the presence of iodine.[1]
- In the oxidative coupling of polycyclic aromatic hydrocarbons in the presence of aqueous acetic acid.[1]
- In the selective oxidation of sulfides to sulfoxides using FeCl3 as a catalyst.[3]
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 124 °C
Melting range (upper value): ≤ 129 °C
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable