379891
Periodic acid
99.999% trace metals basis
Nivel de calidad
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
mp
122 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble
cadena SMILES
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
Clave InChI
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- In the oxidative cleavage of 1,2 diols and epoxides to ketones or aldehydes.[1]
- For the oxidation of alcohols to ketones or aldehydes in the presence of pyridinium chlorochromate as a catalyst.[2]
- For the oxidation of sulfides to sulfones using chromium(VI) oxide catalyst.[3]
- For the oxidation of naphthalenes and anthracene to quinones using chromium(VI) oxide catalyst.[4]
- In the synthesis of polyaniline (Pani) by chemical polymerization.[5]
- N-nitrosation of secondary amines using various heterogeneous catalysts in the presence of Na2NO3.[1]
- In combination with sodium bisulfate for the preparation iodohydrin substituents by the addition of I-OH to alkenes.[1]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?