8.22194
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
for synthesis
Sinónimos:
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (acidimetric)
Formulario
powder
potencia
620 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
115 °C (decomposition)
temperatura de transición
flash point 122 °C
solubilidad
62.5 g/L
densidad aparente
310 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cl.N21[C@@H](C[C@H]([C@H](C2)C=C)CC1)[C@H](O)c3c4c(ncc3)ccc(c4)OC.O.O
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14+,19-,20+;;;/m0.../s1
Clave InChI
MPQKYZPYCSTMEI-FXXIJDEQSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Spec. rotation [α²0/D (calculated on dried substance): -258.0 - -245.0 °
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable