1.07647
L-Serine
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
L-Serine, 3-Hydroxy-L-alanine, Ser
About This Item
Productos recomendados
Agency
JP
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Formulario
crystalline powder
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
215-225 °C (decomposes)
solubilidad
360 g/L
densidad aparente
570 kg/m3
aplicaciones
parenterals
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+H3]C(CO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
Clave InChI
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Nota de análisis
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.