Merck
1.05999
SAFC
Parteck® Mn SD
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP, FCC
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Sulfato de manganeso (II) monohidratado
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
MnO4S · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
151.00 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-089-9
agency
Ph. Eur.
USP
Quality Level
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
potency
2150 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.0-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>449 °C (anhydrous substance)
density
2.95 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI key
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
General description
Teniendo en cuenta las dificultades de la formulación, hemos utilizado tecnologías de ingeniería de partículas con el fin de desarrollar excipientes funcionales destinados específicamente a las formas de administración sólida por vía oral. Los productos de nuestra cartera Parteck® presentan propiedades de partícula únicas diseñadas a medida para un rendimiento excelente en los procesos de compactación, para tecnologías de administración de fármacos específicas o para mejorar la solubilidad.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia de la cadena de suministro completa y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El sulfato de manganeso Parteck® Mn SD está diseñado como partículas artificiales de un tamaño de partícula fino y una distribución estrecha y reproducible del tamaño de partícula (PSD), lo que permite una distribución fina y uniforme. Su gran superficie particulada contribuye a una disolución rápida y cuantitativa, uno de los factores clave para una buena absorción y, por consiguiente, una buena biodisponibilidad.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Brain
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2